주요 문서
184217
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline
96%
동의어(들):
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H6F3NO
CAS Number:
Molecular Weight:
213.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
266-269 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Oc1ccnc2cc(ccc12)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-9(7)15/h1-5H,(H,14,15)
InChI key
OWPLFJSQLPTCHS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline was used in the synthesis of 4[[7-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]oxy]pthalonitrile.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and characterization of [7-(trifluoromethyl) quinolin-4-yl] oxy-substituted phthalocyanines.
Kocan H and Burat AK.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(2), 171-177 (2013)