주요 문서
181501
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-butylene adipate)
average Mw ~12,000 by GPC
동의어(들):
Adipic acid-1,4-butanediol copolymer, PBAG, Poly(butylene adipate), Poly(tetramethylene adipate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[O(CH2)4O2C(CH2)4CO]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
chips
Quality Level
분자량
average Mw ~12,000 by GPC
전이 온도
Tg −68 °C
Tm 54 °C
density
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4.C4H10O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;5-3-1-2-4-6/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
InChI key
RNSLCHIAOHUARI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Injection molding for automotive, mechanical and electronic industries.
특징 및 장점
Excellent heat resistance, low creep and high stiffness at elevated temperatures.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)