양식
pellets
Quality Level
입자 크기
2 mm
mp
218 °C (lit.)
전이 온도
Tm 218 °C
Tg 46 °C
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
InChI key
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable