주요 문서
176737
Sigma-Aldrich
Nitric acid-d solution
65 wt. % in D2O, 99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
DNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
64.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
형태
solution
농도
65 wt. % in D2O
기술
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.3959
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1