주요 문서
175587
Sigma-Aldrich
Tris(2-methoxyethoxy)(vinyl)silane
98%
동의어(들):
Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3OCH2CH2O)3SiCH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
280.39
Beilstein:
1795316
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
bp
136.2 °C/5.5 mmHg (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCO[Si](OCCOC)(OCCOC)C=C
InChI
1S/C11H24O6Si/c1-5-18(15-9-6-12-2,16-10-7-13-3)17-11-8-14-4/h5H,1,6-11H2,2-4H3
InChI key
WOXXJEVNDJOOLV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)