주요 문서
174084
Sigma-Aldrich
2-Pentyl butyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C3H7CO2CH(CH3)C3H7
CAS Number:
Molecular Weight:
158.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
양식
liquid
SMILES string
CCCC(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-8(3)11-9(10)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
DJOCFLQKCMWABC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
73.4 °F
Flash Point (°C)
23 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)