주요 문서
159735
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamide
97%
동의어(들):
Tris-formaminomethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HCONH)3CH
CAS Number:
Molecular Weight:
145.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
170-172 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
작용기
amide
SMILES string
[H]C(=O)NC(NC([H])=O)NC([H])=O
InChI
1S/C4H7N3O3/c8-1-5-4(6-2-9)7-3-10/h1-4H,(H,5,8)(H,6,9)(H,7,10)
InChI key
HNPCDFJZADHNHD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
N,N′,N′′-Methylidynetrisformamide is also referred as tris(formamido)methane.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of Tris (carboalkoxyamino) methane and N-Carbethoxyiminocarboxylic Acid Esters.
Grakauskas V.
The Journal of Organic Chemistry, 36(21), 3251-3252 (1971)