Key Documents
15531
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OSu
≥98.5% (N)
동의어(들):
Boc-L-valine hydroxysuccinimide ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H22N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
314.33
Beilstein:
1551859
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.5% (N)
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −38±1°, c = 2% in dioxane
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C14H22N2O6/c1-8(2)11(15-13(20)21-14(3,4)5)12(19)22-16-9(17)6-7-10(16)18/h8,11H,6-7H2,1-5H3,(H,15,20)/t11-/m0/s1
InChI key
POBDBYGSGKMZPH-NSHDSACASA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)