주요 문서
15483
Sigma-Aldrich
Boc-2-Nal-OH
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
315.36
Beilstein:
4326467
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
광학 활성
[α]20/D +45±2°, c = 1% in ethanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~95 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(16(20)21)11-12-8-9-13-6-4-5-7-14(13)10-12/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
InChI key
URKWHOVNPHQQTM-HNNXBMFYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)