주요 문서
154288
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
83-86 °C (lit.)
작용기
ester
ether
SMILES string
COC1=CC(=O)OC(C)=C1
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-6(9-2)4-7(8)10-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one was used as a model compound to study the assignment of ring proton resonances in 4-methoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Pyrones. VI. The total synthesis of phacidin.
Canadian Journal of Chemistry, 58(20), 2158-2160 (1980)