주요 문서
14845
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-glycidyloxypropyl)tetramethyldisiloxane
≥95.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H34O5Si2
CAS Number:
Molecular Weight:
362.61
Beilstein:
223966
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.452
bp
184 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.996 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
C[Si](C)(CCCOCC1CO1)O[Si](C)(C)CCCOCC2CO2
InChI
1S/C16H34O5Si2/c1-22(2,9-5-7-17-11-15-13-19-15)21-23(3,4)10-6-8-18-12-16-14-20-16/h15-16H,5-14H2,1-4H3
InChI key
MFIBZDZRPYQXOM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1,3-Bis(3-glycidyloxypropyl)tetramethyldisiloxane can be used:
  • As a starting material to synthesize functional poly(siloxane amine)s via an amine-epoxy click polymerization for material and biological applications.
  • To prepare polymer electrolyte membranes (PEM) for fuel cell applications.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Interpenetrating network-forming sulfonated poly (vinyl alcohol) proton exchange membranes for direct methanol fuel cell applications
Tseng C-Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 11936-11945 (2011)