주요 문서
14736
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene
technical, ~90% (GC)
동의어(들):
(2R,2′R,5R,5′R)-2,2′-5,5′-Tetraethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (R,R)-Ethyl-DUPHOS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H36P2
CAS Number:
Molecular Weight:
362.47
Beilstein:
4814174
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
분석
~90% (GC)
refractive index
n20/D 1.6
density
1.01 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@H](CC)CC[C@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)