Key Documents
136468
Sigma-Aldrich
4′-Piperazinoacetophenone
94%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
204.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
94%
형태
solid
mp
107-110 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-9H2,1H3
InChI key
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
애플리케이션
4′-Piperazinoacetophenone was used as sensitizer-linked amine to study the triplet-triplet energy transfer from cation to anion in crystalline salts.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Cation to anion triplet-triplet energy transfer in crystalline organic salts.
Gamlin JN, et al.
Tetrahedron Letters, 37(34), 6037-6040 (1996)