주요 문서
132160
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzonitrile
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
193.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
powder
bp
180-185 °C/10 mmHg (lit.)
mp
91-94 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1OC)C#N
InChI
1S/C10H11NO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
OSBQUSPVORCDCU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Characterization of nitrile hydratation catalysed by Nocardia sp. 108.
Wang Y-J, et al.
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 23(3), 355-362 (2007)
Room-temperature discotic liquid-crystalline coronene diimides exhibiting high charge-carrier mobility in air.
An Z,et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(37), 6688-6698 (2009)