주요 문서
115894
Sigma-Aldrich
Triphenylarsine oxide
97%
동의어(들):
(Diphenylarsoroso)benzene, Triphenylarsine monoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)3AsO
CAS Number:
Molecular Weight:
322.23
Beilstein:
2939833
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
mp
191-193 °C (lit.)
SMILES string
O=[As](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15AsO/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
CLVJBRYGLQNRDA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)