주요 문서
110892
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexene
97%
동의어(들):
(E)-2-Hexene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
84.16
Beilstein:
1719020
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
263 mmHg ( 37.7 °C)
분석
97%
autoignition temp.
473 °F
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−98.5-−98 °C (lit.)
density
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
InChI key
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
trans-2-hexene is formed by the double bond shift and cis-trans isomerization which can be studied using microreactor-GLC techniques.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-13.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-25 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The mechanism of double-bond isomerization of olefins on solid acids.
Brouwer DM et al.
J. Catal., 1(1), 22-31 (1962)