주요 문서
105473
Sigma-Aldrich
meso-2,3-Dibromosuccinic acid
98%
동의어(들):
meso -Dibromosuccinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH(Br)CH(Br)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
275.88
Beilstein:
1725173
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
288-290 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2+
InChI key
FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)