분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
100 °C/22 mmHg (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
ketone
SMILES string
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)5-11-8(10)4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
ZYXNLVMBIHVDRH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
주의사항
may discolor to yellow on storage
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter