Merck
ホーム測光分析・反射光分析分析法:分析品質保証、亜硫酸塩用標準
分析法:分析品質保証、亜硫酸塩用標準
試薬:
カタログ番号106657 分析用亜硫酸ナトリウム
カタログ番号108418  分析用Titriplex® III
カタログ番号116754  分析用水
標準溶液の調製:
校正済みまたは適合性確認済みの1000 mLメスフラスコを用いて、亜硫酸ナトリウム1.57 gとTitriplex® III 0.4 gを蒸留水に溶解し、標線まで蒸留水を加えます。この手順で調製した原液の濃度は、亜硫酸塩1000 mg/Lです。
その他の検討用の濃度は、この原液を適宜希釈することで調製できます。
安定性:
冷所(冷蔵庫)で保管した場合、この原液は1日のみ安定です。