Merck
GCによる2-ブロモオクタン酸 メチル エステルエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX G-DP
GCによる2-ブロモオクタン酸 メチル エステルエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX™ G-DP suitable for GC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
2-ブロモオクタン酸
97%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIRALDEX G-DPキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven
110 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peaks 1 & 2: 2-bromooctanoic acid methyl ester