戻る
ビンブラスチン 硫酸塩
ニックネーム:
VLB, ビンカロイコブラスチン 硫酸塩
実験式(ヒル表記法):
C
46
H
58
N
4
O
9
· H
2
SO
4
CAS番号:
143-67-9
分子量:
909.05
Products
ブランド
Supelco (1)
分子量
遺伝子名
メーカー
融点(℃)
物理的形状
機構・機関
フォーマット
品質レベル
アプリケーション
容量
APIファミリー
標準物質の種類
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
1713004
ビンブラスチン 硫酸塩,
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
表示
価格を表示
PHR2698
ビンブラスチン 硫酸塩,
certified reference material, pharmaceutical secondary standard