戻る
Vial, Chromacol
Products
製品区分
vials (1)
ブランド
Supelco (1)
メーカー
OD(mm)
量(mL)
施栓系の種類
色
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
容量
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
507601
Vial, Chromacol,
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft, thread for 8-425, Chromacol 2-SV, pkg of 100 ea