戻る
V底アッセイプレート
Products
製品区分
plates (2)
色
メーカー
結合型
ウェル
色
無菌性
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
AXYP96450VB
V底アッセイプレート,
size 96 wells, V-bottom blue polypropylene wells, SBS FootPrint, maximum volume 500 μL, blue, pkg of 10x5plates/cs
表示
価格を表示
AXYP96450VY
V底アッセイプレート,
size 96 wells, SBS FootPrint, V-bottom yellow polypropylene wells, yellow, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs