戻る
U-73343
ニックネーム:
1-[6-[((17β)-3-メトキシエストラ-1,3,5[10]-トリエン-17-イル)アミノ]ヘキシル]-2,5-ピロリジンジオン, U-73343
実験式(ヒル表記法):
C
29
H
42
N
2
O
3
CAS番号:
142878-12-4
分子量:
466.66
Products
製品区分
bioactive small molecules (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
色
分子量
物理的形状
純度
研究分野
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
U6881
U-73343,
表示
価格を表示
662041
U-73343,
A cell-permeable analog of U-73122 that acts as a very weak inhibitor of phospholipase C. Suitable as a negative control.