戻る
TERGITOL
™
TMN 6
ニックネーム:
トリメチルノニルポリエチレングリコール, ポリエチレングリコールトリメチルノニルエーテル
CAS番号:
60828-78-6
Products
出荷
即日発送 (1)
製品区分
detergents (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
物理的形状
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
86453
TERGITOL
™
TMN 6,
Liquid, 800 ppm, cloud point 36 °C