戻る
テムボトリオン代謝物AE 1417268
ニックネーム:
2-{2-クロロ-4-メシル-3-[(2,2,2-トリフルオロメトキシ)メチル]ベンゾイル}-4,6-ジヒドロキシシクトヘキサン-1,3-ジオン
実験式(ヒル表記法):
C
17
H
16
ClF
3
O
8
S
CAS番号:
912654-91-2
分子量:
472.82
Products
製品区分
pesticides (1)
ブランド
Supelco (1)
分子量
フォーマット
品質レベル
アプリケーション
標準物質の種類
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
32584
テムボトリオン代謝物AE 1417268,
PESTANAL
®
, analytical standard