戻る
SunTronic
®
silver nanoparticle ink for inkjet printing
実験式(ヒル表記法):
Ag
分子量:
107.87
Products
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
分子量
物理的形状
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
901971
SunTronic
®
silver nanoparticle ink for inkjet printing,
sintering temperature: 150-250 °C