戻る
Sepharose
™
6B
ニックネーム:
アガロース, ビーズ
CAS番号:
9012-36-6
Products
製品区分
carbohydrates (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
由来生物
特徴
物理的形状
粒径(μm)
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
6B100
Sepharose
™
6B,
6% Beaded Agarose, 45-165 μm (wet), fractionation range 10,000-1,000,000 Da (dextrans)