戻る
ロスバスタチン カルシウム塩
ニックネーム:
Rosuvastatin calcium salt, ロスバスタチン カルシウム塩
実験式(ヒル表記法):
C
44
H
54
CaF
2
N
6
O
12
S
2
CAS番号:
147098-20-2
分子量:
1001.14
Products
ブランド
Supelco (1)
分子量
メーカー
物理的形状
機構・機関
フォーマット
品質レベル
アプリケーション
容量
APIファミリー
標準物質の種類
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
PHR1928
ロスバスタチン カルシウム塩,
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
表示
価格を表示
Y0001719
ロスバスタチン カルシウム塩,