戻る
ロリプラム
ニックネーム:
4-[3-(シクロペンチルオキシ)-4-メトキシフェニル]-2-ピロリジノン, ZK 62711, Rolipram
実験式(ヒル表記法):
C
16
H
21
NO
3
CAS番号:
61413-54-5
分子量:
275.34
Products
出荷
即日発送 (1)
製品区分
bioactive small molecules (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
由来生物
色
分子量
遺伝子名
物理的形状
純度
研究分野
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
R6520
ロリプラム,
≥98% (HPLC), solid, cAMP-specific phosphodiesterase (PDE4) inhibitor
表示
価格を表示
557330
ロリプラム,
A cell-permeable, selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV; IC₅₀ = 800 nM).