戻る
Pseudomonas aeruginosa
NCTC 10662 Lenticule
®
discs
Products
ブランド
Millipore (2)
メーカー
物理的形状
機構・機関
品質レベル
アプリケーション
微生物の適性
容量
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
CRM10662L
Pseudomonas aeruginosa
NCTC 10662 Lenticule
®
discs,
30-120 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
表示
価格を表示
CRM10662M
Pseudomonas aeruginosa
NCTC 10662 Lenticule
®
discs,
500-50000 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland