戻る
ピセアタンノール
ニックネーム:
(E)-4-[2-(3,5ジヒドロキシフェニル)エテニル]1,2-ベンゼンジオール, 3,3′,4,5′-スチルベンテトロール, 3,3′,4,5′-テトラヒドロキシ-
trans
-スチルベン, アストリンゲニン, Piceatannol
実験式(ヒル表記法):
C
14
H
12
O
4
CAS番号:
10083-24-6
分子量:
244.24
Products
製品区分
bioactive small molecules (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (2)
色
分子量
遺伝子名
物理的形状
研究分野
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
P0453
ピセアタンノール,
powder
表示
価格を表示
527948
ピセアタンノール,
A cell-permeable, substrate competitive and reversible plant metabolite that inhibits the activity of rat liver protein kinase A catalytic subunit (IC₅₀ = 3 µM), PKC (IC₅₀ = 8 µM), MLCK (IC₅₀ = 12 µM).