戻る
ORBO
™
502 活性シリカゲル (20/45) 100/50 mg
ニックネーム:
ORBO
™
活性シリカゲルチューブ
Products
ブランド
Supelco (1)
機構・機関
化学組成
OD(mm)
品質レベル
アプリケーション
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
20030-U
ORBO
™
502 活性シリカゲル (20/45) 100/50 mg,
W,W,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea