-
tert
-Butyldiethanolamine
ニックネーム:
N,N
-Bis(2-hydroxyethyl)-
tert
-butylamine,
N
-
tert
-Butyl-2,2′-iminodiethanol
化学式:
(CH
3
)
3
CN(CH
2
CH
2
OH)
2
CAS番号:
2160-93-2
分子量:
161.24
EC Number:
218-480-7
Products
製品区分
building blocks (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
沸点(℃)
分子量
融点(℃)
物理的形状
純度
品質レベル
官能基
マーカッシュクラス
マーカッシュ群
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
455709
N
-
tert
-Butyldiethanolamine,
97%