Merck
NBT crystals, pkg of 5 g
NBT
NBT crystals, pkg of 5 g
ニックネーム:
ニトロテトラゾリウムブルークロリド, 2,2′-ビス(4-ニトロフェニル)-5,5′-ジフェニル-3,3′-(3,3′-ジメトキシ-4,4′-ジフェニレン)ジテトラゾリウムクロリド, 3,3′-(3,3′-ジメトキシ-4,4′-ビフェニレン)ビス[2-(4-ニトロフェニル)-5-フェニル-2H-テトラゾリウムクロリド], p-ニトロテトラゾリウムブルー, p-ニトロブルーテトラゾリウムクロリド, NBT, ニトロBT
化学式:
C40H30N10O6 · 2Cl
CAS番号:
分子量:
817.64