Merck
N-Benzylcinchoninium chloride 98%
N-Benzylcinchoninium chloride
N-Benzylcinchoninium chloride 98%
ニックネーム:
9-ヒドロキシ-1-(フェニルメチル)シンコナニウムクロリド
実験式(ヒル表記法):
C26H29ClN2O
CAS番号:
分子量:
420.97
EC Number:
Products