戻る
Milligard
®
0.5/0.2 µm nominal, Opticap
®
XLT Capsule
Products
製品区分
capsule filters (6)
ブランド
Millipore (6)
滅菌適合性
機構・機関
長さ(cm)
長さ(インチ)
品質レベル
疎水性
ハウジング材
メンブレン材
サポート材
孔径(µm)
無菌性
技法
製品の絞り込み
Showing 1-6 of 6
比較する
製品番号
詳細
価格
KWSSA2THH1
Milligard
®
0.5/0.2 µm nominal, Opticap
®
XLT Capsule,
inlet connection diam. 5/8 in., Opticap
®
XLT 20, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
表示
価格を表示
KWSSA3THH1
Milligard
®
0.5/0.2 µm nominal, Opticap
®
XLT Capsule,
Opticap
®
XLT 30, inlet connection diam. 5/8 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
表示
価格を表示
KWSSA1THH1
Milligard
®
0.5/0.2 µm nominal, Opticap
®
XLT Capsule,
Opticap
®
XLT 10, inlet connection diam. 5/8 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
表示
価格を表示
KWSSA3TTT1
Milligard
®
0.5/0.2 µm nominal, Opticap
®
XLT Capsule,
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap
®
XLT 30, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
表示
価格を表示
KWSSA2TTT1
Milligard
®
0.5/0.2 µm nominal, Opticap
®
XLT Capsule,
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap
®
XLT 20, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
表示
価格を表示
KWSSA1TTT1
Milligard
®
0.5/0.2 µm nominal, Opticap
®
XLT Capsule,
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap
®
XLT 10, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)