戻る
Low endotoxin GelMA
Products
ブランド
Sigma-Aldrich (3)
色
物理的形状
品質レベル
製品の絞り込み
Showing 1-3 of 3
比較する
製品番号
詳細
価格
920045
Low endotoxin GelMA,
mol wt 95 kDa, degree of substitution 60%
表示
価格を表示
918628
Low endotoxin GelMA,
gel strength 300 (Bloom), degree of substitution 80%, GelMA Type B
表示
価格を表示
922188
Low endotoxin GelMA,
bloom 300, Type A, degree of substitution 80%