戻る
Lovastatin
ニックネーム:
Lovastatin, メビノリン
実験式(ヒル表記法):
C
24
H
36
O
5
CAS番号:
75330-75-5
分子量:
404.54
Products
製品区分
bioactive small molecules (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
Supelco (1)
色
分子量
メーカー
物理的形状
機構・機関
フォーマット
品質レベル
アプリケーション
APIファミリー
標準物質の種類
技法
製品の絞り込み
Showing 1-3 of 3
比較する
製品番号
詳細
価格
438185
Lovastatin,
Lovastatin, CAS 75330-75-5, is an anti-hypercholesterolemic agent that inhibits the activity of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase.
表示
価格を表示
1370600
Lovastatin,
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
表示
価格を表示
PHR1285
Lovastatin,
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material