戻る
LC-Pak
®
ポリッシャー
Products
製品区分
filters (1)
ブランド
Milli-Q (1)
量(mL)
適合性
品質レベル
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
LCPAK0001
LC-Pak
®
ポリッシャー,
Placed at the point of dispense of Direct-Q, Milli-Q Direct / Reference, Simplicity and Synergy systems, Designed for trace and ultra-trace organic analysis by HPLC, UHPLC, LC-MS, and LC-MS/MS