戻る
Kern PLJ series precision balances
Products
製品区分
balances (7)
メーカー
直径(mm)
計量範囲(g)
容量
製品の絞り込み
Showing 1-7 of 7
比較する
製品番号
詳細
価格
Z742861
Kern PLJ series precision balances,
weighing capacity 1200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.003 g
表示
価格を表示
Z742862
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 4200-2F, weighing capacity 4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.004 g
表示
価格を表示
Z742863
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 6200-2A, weighing capacity 6200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.003 g
表示
価格を表示
Z742865
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 720-3AM, weighing capacity 720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
表示
価格を表示
Z742866
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 6200-2AM, weighing capacity 6200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.03 g
表示
価格を表示
Z742860
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 720-3A, weighing capacity 720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
表示
価格を表示
Z742859
Kern PLJ series precision balances,
Kern PLJ 420-3F