戻る
Kern PCD series precision balances
Products
製品区分
balances (3)
メーカー
計量範囲(g)
容量
製品の絞り込み
Showing 1-3 of 3
比較する
製品番号
詳細
価格
Z742841
Kern PCD series precision balances,
Kern PCD 2500-2, weighing capacity 2500 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
表示
価格を表示
Z742842
Kern PCD series precision balances,
Kern PCD 10K0.1, weighing capacity 10000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
表示
価格を表示
Z742840
Kern PCD series precision balances,
Kern PCD 250-3, weighing capacity 250 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g