戻る
J-KEM
®
ベーシック温度コントローラー
Products
ブランド
Sigma-Aldrich (5)
製品の絞り込み
Showing 1-5 of 5
比較する
製品番号
詳細
価格
Z284718
J-KEM
®
ベーシック温度コントローラー,
Model 310, temperature -50-200 °C
表示
価格を表示
Z210226
J-KEM
®
ベーシック温度コントローラー,
Model 210, temperature -200-250 °C
表示
価格を表示
Z248207
J-KEM
®
ベーシック温度コントローラー,
Model 210, temperature -50-200 °C
表示
価格を表示
Z248215
J-KEM
®
ベーシック温度コントローラー,
Model 210/T, temperature -200-250 °C
表示
価格を表示
Z248223
J-KEM
®
ベーシック温度コントローラー,
Model 210/T, temperature -50-200 °C