戻る
Hettich
®
1324ローター用バケット
ニックネーム:
Hettich
®
遠心分離バケット
Products
メーカー
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
Z729027
Hettich
®
1324ローター用バケット,
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, Bucket for Rotor 1324 (Z722790)