戻る
Hellma
®
吸光キュベット、スタンダードセル、ウルトラマイクロ
Products
製品区分
cuvettes (5)
メーカー
直径(mm)
高さ(mm)
容量(µL)
検出方法
技法
製品の絞り込み
Showing 1-5 of 5
比較する
製品番号
詳細
価格
Z600393
Hellma
®
吸光キュベット、スタンダードセル、ウルトラマイクロ,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 50 μL
表示
価格を表示
Z600415
Hellma
®
吸光キュベット、スタンダードセル、ウルトラマイクロ,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 50 μL
表示
価格を表示
Z627046
Hellma
®
吸光キュベット、スタンダードセル、ウルトラマイクロ,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 5 μL
表示
価格を表示
Z627062
Hellma
®
吸光キュベット、スタンダードセル、ウルトラマイクロ,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 5 μL
表示
価格を表示
Z600407
Hellma
®
吸光キュベット、スタンダードセル、ウルトラマイクロ,
Suprasil
®
quartz, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 50 μL