戻る
ヘッドスペースバイアル、ねじ蓋、丸底(バイアルのみ)
Products
出荷
即日発送 (1)
製品区分
vials (4)
ブランド
Supelco (3)
OD(mm)
量(mL)
適合性
施栓系の種類
色
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
容量
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
SU860097
ヘッドスペースバイアル、ねじ蓋、丸底(バイアルのみ),
volume 20 mL, clear glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
SU860099
ヘッドスペースバイアル、ねじ蓋、丸底(バイアルのみ),
volume 10 mL, clear glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 46 mm, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
SU860100
ヘッドスペースバイアル、ねじ蓋、丸底(バイアルのみ),
volume 10 mL, amber glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 46 mm, pkg of 100 ea
表示
価格を表示
SU860098
ヘッドスペースバイアル、ねじ蓋、丸底(バイアルのみ),
volume 20 mL, amber glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea