戻る
Hamilton
®
TLC syringes
Products
出荷
即日発送 (1)
製品区分
syringes (4)
ブランド
Supelco (4)
メーカー
長さ(インチ)
長さ(mm)
容量(µL)
容量
ゲージ
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
Z264385
Hamilton
®
TLC syringes,
1701, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle type, fixed, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
表示
価格を表示
Z264407
Hamilton
®
TLC syringes,
1705, volume 50 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
表示
価格を表示
Z264393
Hamilton
®
TLC syringes,
1702, volume 25 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
表示
価格を表示
Z264415
Hamilton
®
TLC syringes,
1710, volume 100 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip