戻る
γ-テルピネン
ニックネーム:
1-イソプロピル-4-メチル-1,4-シクロヘキサジエン,
p
-メンタ-1,4-ジエン
実験式(ヒル表記法):
C
10
H
16
CAS番号:
99-85-4
分子量:
136.23
EC Number:
202-794-6
Products
出荷
即日発送 (2)
製品区分
aroma chemicals (2)
building blocks (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (3)
Supelco (1)
由来生物
沸点(℃)
分子量
物理的形状
純度
機構・機関
フォーマット
品質レベル
アプリケーション
マーカッシュクラス
マーカッシュ群
官能クラス
標準物質の種類
スペシャルグレード
Food Grade (2)
Kosher (2)
Natural (1)
Purum (1)
技法
製品の絞り込み
Showing 1-5 of 5
比較する
製品番号
詳細
価格
223190
γ-テルピネン,
97%
表示
価格を表示
W355909
γ-テルピネン,
≥95%, FG
表示
価格を表示
W355901
γ-テルピネン,
natural, 95%, FG
表示
価格を表示
86476
γ-テルピネン,
analytical standard
表示
価格を表示
86478
γ-テルピネン,
≥95.0% (GC)