戻る
グリオキサール 溶液
ニックネーム:
エタンジアール, オキサルアルデヒド
化学式:
OHCCHO
CAS番号:
107-22-2
分子量:
58.04
Products
出荷
即日発送 (1)
製品区分
building blocks (3)
ブランド
Sigma-Aldrich (3)
分子量
物理的形状
製品ライン
品質レベル
官能基
マーカッシュクラス
マーカッシュ群
製品の絞り込み
Showing 1-3 of 3
比較する
製品番号
詳細
価格
50649
グリオキサール 溶液,
for molecular biology, BioReagent, ~40% in H
2
O (~8.8 M)
表示
価格を表示
128465
グリオキサール 溶液,
40 wt. % in H
2
O
表示
価格を表示
12-1370
グリオキサール 溶液,
CP, 40 wt. % in H