戻る
ホルムアミド
ニックネーム:
アミドC
1
, ギ酸アミド
化学式:
HCONH
2
CAS番号:
75-12-7
分子量:
45.04
Products
ブランド
Millipore (1)
沸点(℃)
分子量
融点(℃)
物理的形状
品質レベル
技法
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
344206-M
ホルムアミド,
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.